Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 101 μL
30 to 300 μL
Da 10 a 100 μl
Accuracy:
1.6%
2.4%
Punte compatibili:
Clear, 0.2-10 μL
Clear, 1.0-250 μL
Clear, 5.0-300 μL
Incrementi:
0.01 μL
0.1 μL
0.2 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Accuracy | 2.4% |
| Certificazione/Conformità | ISO 8655 |
| Punte compatibili | Clear, 0.2-10 μL |
| Descrizione | Tip ejector |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Numero di canali | 12 |
| Product Line | Labopette |
| Tipo | Multichannel Pipette with Variable Volume Setting |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 to 101 μL |
| Include | Calibration device, individual number and weighing protocol |
| Vedi altri risultati |