Learn More
KNF™ LABOPORT™ Pompa a Membrana per vuoto
Pompa per vuoto a membrana a secco con regolatore manuale della velocità per l'ottimizzazione della portata in base all'applicazione specifica. E' dotata gas ballast, testate in PTFE/TFM, membrane rivestite in PTFE e valvole in FKM. Ideale per una vasta gamma di applicazioni nel laboratorio, anche per gas e vapori molto aggressivi/corrosivi.
2235.00€ - 2460.00€
Specifica
Vuoto max | 6 Mbar abs. |
---|---|
Controllo | Integrated rotation speed control |
Tipo di motore | DC-B |
Certificazione/Conformità | NRTL Certification, TUV, According to UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, No 61010-1. Certificate no. U8 045055 0021 Rev 00. Directives include: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1 |
Materiale | PTFE/TFM heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17034237
|
KNF™
317121/313452 |
N 820 G | 20 LPM (at atmospheric pressure) |
2235.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17225123
|
KNF™
317123/315994 |
N 840 G | 34 LPM (at atmospheric pressure) |
2460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Vuoto ultimo (max.): 6 mbar (abs.)
- Controllo della velocità regolabile
- Conforme ATEX a (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 solo atmosfera interna
- Ideale per gas e vapori estremamente aggressivi/corrosivi
- Funzionamento pulito, 100% senza olio
Specifica
6 Mbar abs. | |
DC-B | |
PTFE/TFM heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves | |
LABOPORT™ | |
50/60 Hz | |
IP30 | |
Chemical resistant | |
Oil-free | |
0.1 bar G |
Integrated rotation speed control | |
NRTL Certification, TUV, According to UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, No 61010-1. Certificate no. U8 045055 0021 Rev 00. Directives include: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1 | |
EU and UK plug | |
40°C | |
Diaphragm Gas Pump | |
2 | |
5°C | |
2 | |
100/240 V |