Learn More
KNF Bottiglia da laboratorio DURAN™ YOUTILITY
LABOPORT™ Vacuum Pump System is a chemically-resistant vacuum pump system comprising diaphragm vacuum pump, base plate, separator on suction side, high performance condenser on pressure side and vacuum controller.
6280.00€ - 6850.00€
Specifica
Vuoto max 6 Mbar
Controllo Remote-Control Vacuum Controller
Tipo di motore Brushless DC
Include Diaphragm Vacuum Pump, Base Plate, Separator on Suction Side, High Performance Condenser on Pressure Side and Vacuum Controller
Certificazione/Conformità CE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Portata Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Portata Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17708514
Vedere i documenti
KNF
329849/338082
SC 820 G 20 LPM 13.35 kg
6280.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17718514
Vedere i documenti
KNF
329851/338084
SC 840 G 34 LPM 15.75 kg
6850.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemically-resistant vacuum pump system comprising chemically resistant diaphragm vacuum pump, base plate, separator on suction side, high performance condenser on pressure side and remote-controlled vacuum controller.
  • Ideal for rotary evaporation and other applications where control of vacuum level is important.
Specifica
Specifica
6 Mbar
Brushless DC
CE
LABOPORT™ Vacuum Pump System SC 820 G
Worldwide
40°C
Gases and Vapors
Vacuum System
2
2
1 Ea.
Remote-Control Vacuum Controller
Diaphragm Vacuum Pump, Base Plate, Separator on Suction Side, High Performance Condenser on Pressure Side and Vacuum Controller
347 x 260 x 416 mm
PTFE, FFPM
LABOPORT™
5°C
416 mm
IP30
Oil-Free
0.1 bar