Learn More
Grant Instruments Laboratory Centrifuge
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30274324
Click to view available options
Capacità:
8 x 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30274324
Marca: Grant Instruments LMC56 UK
Modern benchtop, low-speed laboratory centrifuge designed for convenient sedimentation, centrifugation and collection of samples
Our centrifuges are designed for safe work, easy maintenance and wide application range in medical, biochemical, chemical, industrial and other type of laboratories.
Features:
  • User-friendly displays shows set and actual values.
  • Safe assay performance including metal protective housing and metal lid, automatic imbalance switch-off and lid lock during the centrifuge operation provide safe operation at all speeds.
  • Rotor imbalance automatic diagnostics (emergency stop, imbalance indication).
  • Automatic rotor detection with active rotational speed limit.
  • Maximum speed of 6,000 rpm.
  • Wide choice of accessory rotors and adapters.
  • Improved chamber to reduce sample heating during centrifugation.
  • Different modes of acceleration and deceleration, including deceleration mode with switched off forced braking.
  • Possibility to set the speed both in revolutions per minute and by relative centrifugal force.
  • It provides operation with tubes, blood collection systems, gel cards, microtest and ELISA plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tempo di accelerazione 280 rpm/sec.
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Mounted Membrane Controller
Capacità 8 x 50 mL
RCF max 3,750 x g
Velocità max 6,000 rpm
Refrigerato No
Display LCD
Sistema di trasmissione Brushless, Direct
Include LMC-56
Materiale Stainless steel
Modello LMC-56
Livello di rumorosità 65 dB
Quantità 1 Ea.
Rotore incluso No
Run Time 1 to 90 min. or Non-stop
Temporizzatore 1 to 90 min.
Tipo Universal Centrifuge
Warranty 2 Years
Dimensioni esterne (L x P x A) 480 x 560 x 315 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 19 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 480 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 22 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 560 mm
Altezza (sistema imperiale) esterno 12.4 in.
Altezza (sistema imperiale) coperchio esterno aperto 23.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 315 mm
Altezza (sistema metrico) coperchio esterno aperto 600 mm
Profondità (sistema imperiale) 19 in.
Profondità (sistema metrico) 480 mm
Net Weight 16.5 kg
Tensione 230 V
Wattage 320 W
Amperaggio 1.39 A
Frequenza 50/60 Hz
Uso per laboratorio/camera controllata Yes
Tipo di spina UK