Learn More
Epredia™ Laboratory Marking Pen, Secureline Marker II
Mark cassettes and microscope slides with the Epredia™ Laboratory Marking Pen.
Marca:  Epredia™ 2000
Codice prodotto. 15582321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to common laboratory solvents (water, 10% neutral buffered formalin, alcohol)
  • Extra fine point for precise writing
  • Non-sterile
  • Not made with natural rubber latex
Specifica
Specifica
Laboratory Marking Pen, 10/Pk.