Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel Crucible Lids
Obtain optimum success with nickel crucible lids during the heating process preventing the chance of hot material spattering out of an open crucible. In fusions where zirconium or other metals cannot be used, the Clifton™ Nickel Crucible Lids are the ideal alternative.
8.15€ - 17.00€
Specifica
Materiale | Nichel |
---|---|
Temperatura max (sistema metrico) | 350 °C |
Quantità | Confezione da 10 |
Product Type Specs | Coperchio per crogiolo da laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11449579
|
Nickel Electro™
44 |
20 mm |
8.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11479579
|
Nickel Electro™
47 |
35 mm |
11.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11489579
|
Nickel Electro™
48 |
40 mm |
12.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11499579
|
Nickel Electro™
49 |
45 mm |
14.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11409589
|
Nickel Electro™
50 |
50 mm |
14.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11419589
|
Nickel Electro™
51 |
60 mm |
17.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Provides a cover to crucibles
- Prevents chance of hot material spattering out of open crucible during heating process
- Lid can be easily removed with either stainless steel or nickel laboratory tongs
- Forms a tightly adhering oxide file between 400°C and 600°C in oxidizing atmospheres
- Nickel effective for use in fusions where zirconium or other metals cannot be used
Specifica
Nichel | |
350 °C | |
Confezione da 10 | |
Coperchio per crogiolo da laboratorio |