Learn More
Nickel Electro™ Crogioli in nichel da laboratorio
Get optimum results with nickel crucibles. With working temperature ranges up to 350°C, the Nickel Electro™ Nickel Crucible Capacity consistently has a long working life.
12.00€ - 109.00€
Specifications
Materiale | Nichel |
---|---|
Temperatura max (sistema metrico) | 350 °C |
Product Type Specs | Crogiolo da laboratorio |
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
11489569
|
Nickel Electro™
3 |
30 mm | 0.5 mm |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11479569
|
Nickel Electro™
1 |
20 mm | 0.5 mm |
12.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11429589
|
Nickel Electro™
14 |
30 mm | 1 mm |
21.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11499569
|
Nickel Electro™
4 |
35 mm | 0.5 mm |
15.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11409599
|
Nickel Electro™
28 |
45 mm | 1.5 mm |
56.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11429579
|
Nickel Electro™
7 |
50 mm | 0.5 mm |
24.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11439579
|
Nickel Electro™
8 |
60 mm | 0.5 mm |
33.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11419599
|
Nickel Electro™
37 |
40 mm | 2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11439599
|
Nickel Electro™
40 |
60 mm | 2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
- Tall form, without lid
- Suitable for strong alkalis and phosphoric acid
- Resistant to HF and Cl2below 500°C and to HCl
- Capacity and dimensions are approximate
- Working temperature range up to 350°C will ensure crucible has a long working life
- In the analytical laboratory, nickel crucibles provide a low cost crucible
- Can be used for research, experiments, chemical analysis, tests, quality control and education
Specifications
Nichel | |
350 °C | |
Crogiolo da laboratorio |