Learn More
JULABO™ LC4 Laboratory Temperature Controller
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +350°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PID temperature control
- Bright, large LED display
- Constant indication of setpoint and actual values
- Splash-proof keypad
- Adjustable high temperature cut-off
- RS232 interface
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE |
| Altezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Umidità | 50% at 40°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17 cm |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 350°C |
| Temperature Range (Metric) | -50°C to +350°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 17 cm |
| Wattage | 2kW |
| Dimensioni (L x P x A) | 17 x 17 x 16cm |
| Modello | LC4 |
| Vedi altri risultati |