Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retainers, two ports, Luer locks
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
480.00€ - 533.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17859696
|
Thermo Scientific™
SH31292.11 |
50 mL |
518.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17879696
|
Thermo Scientific™
SH31292.12 |
100 mL |
480.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17869696
|
Thermo Scientific™
SH31292.13 |
250 mL |
518.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17849706
|
Thermo Scientific™
SH31292.14 |
500 mL |
523.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17839686
|
Thermo Scientific™
SH31292.15 |
1 L |
533.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17839706
|
Thermo Scientific™
SH31292.16 |
2 L |
504.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
Features of the Thermo Scientific 2D BPC system include:
• Now manufactured with the BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal retention that minimizes the risk of leakage and failure at the connection point
• Use to eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and to reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Thermo Scientific 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Buffer, culture media, and process liquid preparation and storage
• Chromatography feed and fraction collection
• Harvest, storage, and transport of bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
Specifica
TPE |