Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Use small volume Labtainers for sampling, harvesting, preparation, storage and transport of process liquids.
1086.88€ - 1147.27€
Specifica
Content And Storage | Store at room temperature. |
---|---|
Include | 2 Ports (1 Membrane Capsule Filter and 1 MPC Insert With Pinch Clamps) |
Materiale | Polyethylene |
Stile dei tubi | C-Flex, 91.4 cm (36 in.) |
Descrizione pellicola | ASI™ 26/77 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15979926
|
Thermo Scientific™
SS00162-I |
50 L |
1086.88€
5 unità |
Spedizione stimata: 27-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15989926
|
Thermo Scientific™
SS00163-I |
100 L |
1108.84€
5 unità |
Spedizione stimata: 27-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15999926
|
Thermo Scientific™
SS00164-I |
200 L |
1147.27€
5 unità |
Spedizione stimata: 27-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL film. This BPC includes 2 ports (1 membrane capsule filter and 1 MPC insert with pinch clamps). It is available in 50, 100 and 200L capacities.
- Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
- All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
- Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
- Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
- Collecting chromatography feed and fraction
- Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
BPC port specifications:
- Line 1: 0.2μm PES membrane capsule filter + pinch clamp. Tubing: C-Flex 374, length: 91.4cm (36 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
- Line 2: MPC insert + cap, pinch clamp. Tubing: C-Flex 374, length: 91.
Specifica
Store at room temperature. | |
Polyethylene | |
ASI™ 26/77 | |
Capsule filter and MPC insert + cap | |
Protective material around rough areas | |
Room Temperature |
2 Ports (1 Membrane Capsule Filter and 1 MPC Insert With Pinch Clamps) | |
C-Flex, 91.4 cm (36 in.) | |
Two 4-mil. poly bags | |
Labtainer™ | |
5/Cs. | |
Irradiated |