Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Soluzione di blu cotone in lattofenolo
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
Lactophenol Cotton Blue Stain is formulated with lactophenol, which serves as a mounting fluid, and cotton blue, an acid stain. Organisms suspended in the staining fluid are killed due to the presence of phenol, but the cells do not lyse. Cotton blue stains the cell walls of fungi.
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Reagente |
| Tipo | Lactophenol Cotton Blue |
| Quantità | 500 ml |
| Certificazione/Conformità | (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colorazioni in vari ambiti |
| Colore | Blu |
| Composizione | Glicerolo, acido lattico |
| Requisiti di stoccaggio | 2 to 40°C |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lactophenol Cotton Blue
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302 + H332-Nocivo se ingerito o inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: lactic acid, phenol