Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer is used to prepare protein samples in the Laemmli SDS-PAGE system.
86.00€ - 135.00€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Concentrazione | 6X |
Product Type | Sample Loading Buffer |
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | Laemmli SDS-PAGE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15413399
|
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AC |
25 mL |
86.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15423399
|
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AD |
50 mL |
135.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X) is an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of running gel. Composition of this buffer is similar to the reducing buffer minus mercaptoethanol. This product is ideal for polyacrylamide protein gel analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Blue | |
Sample Loading Buffer | |
Laemmli SDS-PAGE |
6X | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2,3-Propanetriol
RUO – Research Use Only