Learn More
Thermo Scientific™ Lambda Exonuclease (10 U/μL)
Lambda Exonuclease is a highly processive exodeoxyribonuclease that selectively digests the 5'-phosphorylated strand of double-stranded DNA in 5'-3' direction.
108.00€ - 406.00€
Specifica
Concentrazione | 10 U/μL |
---|---|
Enzyme | Exonuclease |
Product Type | Exonuclease |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10520081
|
Thermo Scientific™
EN0561 |
1,000 units |
108.00€
1000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10344530
|
Thermo Scientific™
EN0562 |
5,000 units |
406.00€
5000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific Lambda Exonuclease is a highly processive 5'≥3' exodeoxyribonuclease. It selectively digests the 5'-phosphorylated strand of double-stranded DNA. The enzyme exhibits low activity on single-stranded DNA and non-phosphorylated DNA, and has no activity at nicks and limited activity at gaps in DNA.
Highlights
- Active in Thermo Scientific PCR buffers
Specifica
10 U/μL | |
Exonuclease | |
Exonuclease |