Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
Marca: Brady™ 223592
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ADR 1.4RL-100*100-B7541 | |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
1.4 1 |
Gloss | |
250/Pk. | |
100 mm | |
100.00 mm | |
Diamond | |
Black on Orange |