Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.6 1 Explosive Substances Transport Signs
Marca: Brady™ 223559
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ADR 1.6-200*200-B7541 | |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
1.6 1 |
Gloss | |
1 Ea. | |
200 mm | |
200.00 mm | |
Diamond | |
Black on Orange |