Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 3a Highly Flammable Liquid Transport Sign
Marca: Brady™ 223575
347.78 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ADR 3ARL-100*100-B7541 | |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
3 |
Gloss | |
250/Pk. | |
100 mm | |
100.00 mm | |
Diamond | |
Black on Red |