Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Labels with GHS symbol - Explosive
150.00€ - 402.00€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Laminated Polyester |
Quantità | 250/Pk. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Spessore | 0.099 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15654207
|
Brady™
811681 |
50 mm | 50.00 mm |
153.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11733879
|
Brady™
811681 |
50 mm | 50.00 mm | N/A | |||||
15644207
|
Brady™
811679 |
100 mm | 100.00 mm |
402.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11598864
|
Brady™
811679 |
100 mm | 100.00 mm | N/A | |||||
Descrizione
- High quality labels that can withstand the toughest environments
- Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
- Extremely weather, abrasion and chemical resistant
- Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
- 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
- 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifica
Gloss | |
250/Pk. | |
0.099 mm | |
Diamond |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
-40 °C-110 °C | |
English |