Learn More
Brady™ Laminated polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Red
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 830823
Codice prodotto. 15674787
  • 4.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Gloss
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Global
PIC A045R-200x200-PE-CRD/1
Polyester
Self-adhesive
200 mm
200 mm
Square
White on Red