Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Sign compliant to ISO 7010.
3.75€ - 14.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15624407
|
Brady™
817673 |
100 mm | 100 mm |
4.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15634407
|
Brady™
817674 |
148 mm | 148 mm |
3.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15644407
|
Brady™
817675 |
200 mm | 200 mm |
4.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15654407
|
Brady™
817676 |
250 mm | 250 mm |
7.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15664407
|
Brady™
817678 |
315 mm | 315 mm |
12.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15674407
|
Brady™
817679 |
400 mm | 400 mm |
14.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Square | |
White on Red |
Gloss | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |