Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 816883
Codice prodotto. 15624357
  • 12.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Gloss
1 Ea.
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Global
PIC F001-315x315-PE-CRD/1
Polyester
Permanent Acrylic
315 mm
315 mm
Square
White on Red