Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - First aid
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 814597
3.84 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Gloss | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
0.099 mm | |
-40°C to 110°C | |
Global |
PIC E003-200x200-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
200 mm | |
200 mm | |
Square | |
White on Green |