Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - First aid
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 814601
Codice prodotto. 15634297
  • 14.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Gloss
1 Ea.
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Global
PIC E003-400x400-PE-CRD/1
Polyester
Permanent Acrylic
400 mm
400 mm
Square
White on Green