Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No smoking
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 821998
6.89 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15684567
  • 7.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Gloss
1 Ea.
315 mm
0.099 mm
Round
Black on White
PIC P002-Dia 315-PE-CRD/1
Polyester
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
-40°C to 110°C
Global