Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: Biological hazard
Sign compliant to ISO 7010.
3.90€ - 362.00€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 0.099 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15654707
|
Brady™
827649 |
50 mm | 43 mm | 7/Pk. |
5.90€
pezzi 7 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15548471
|
Brady™
827651 |
100 mm | 87 mm | 3/Pk. |
9.20€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15342759
|
Brady™
827650 |
100 mm | 87 mm | 250/Pk. |
362.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15367667
|
Brady™
827652 |
200 mm | 173 mm | 1 Ea. |
3.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15664707
|
Brady™
827653 |
315 mm | 273 mm | 1 Ea. |
6.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Polyester | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |