Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mandatory Breathing Protection Signs
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 267-DIA 315-B7541 |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Laminated Polyester |
| Diametro (sistema metrico) | 315 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mandatory Signs Use Breathing Protection |
| Min. Temperature (Metric) | -13°C |
| Spessore | 0.024 mm |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |