Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mounted Anti-skid Tape
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
Marca:  Brady™ 078199
Codice prodotto. 11721665
  • 121.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Specifica
ANTISKID TAPE RED 100MMX18M
18 m x 100 mm
59.1 ft.
1 Roll
-40°C to +70°C
3.94 in.
Permanent Acrylic
Polyester
Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Red
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
18 m
-40°F to +158°F
0.162 mm
100 mm
Red
Anti-skid Tape