Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers for the Transport of Infectious Substances
Marca:  Brady™ 257534
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 10755145
  • 4.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Gloss
1 Ea.
100 mm
100.00 mm
Rhomboid
Black on White
Laminated Polyester
Permanent Acrylic
0.099 mm
-40 °C-110 °C
6