Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Sign
Marca:  Brady™ 250201
Codice prodotto. 10000674
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
Triangular
Warning Sign
Polyester
Permanent Acrylic
Pipemarkers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Warning of Flammable Materials
Black on Yellow