Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin A Chain (2091-2108)
For cellular and molecular biology applications
106.53€ - 169.85€
Specifica
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecolare 2016.30
Product Type Laminin A Chain (2091-2108)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15457009
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J65640.!D
0.5 mg
106.53€
0.50mg
15467009
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J65640.M^
1 mg
169.85€
1mg
Descrizione
Descrizione
Supports neurite outgrowth and stimulates neuronal-like process formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
HPLC
Solid
Laminin A Chain (2091-2108)
Cys-Ser-Arg-Ala-Arg-Lys-Gln-Ala-Ala-Ser-Ile-Lys-Val-Ala-Val-Ser-Ala-Asp-Arg
-30°C to -10°C
2016.30
RUO - research use only