Learn More
Landiolol hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
66.15€ - 93.15€
Specifica
CAS 144481-98-1
Formula molecolare C25H40ClN3O8
Molecular Weight (g/mol) 546.05
Percent Purity 98.0%
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16483098
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-100607A
10 mg
93.15€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16415837
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-100607A
5 mg
66.15€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Specifica
Specifica
144481-98-1
C25H40ClN3O8
546.05
98.0%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H315∣H319
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Research purposes only