Learn More
Lanthanum Chloride, 7-Hydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15587994
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Flame Enhancement in Atomic Absorption Spectroscopy
Identificatori chimici
CAS 10099-58-8
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum Chloride
Nota nome 7-Hydrate
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 371.38
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lanthanum (III) chloride heptahydrate