Learn More
Lanthanum Chloride Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Descrizione
Cl3La.7H2O, CAS Number-10025-84-0, 100g, White, 371.38g/mol, 91 deg.C, 149756, Plastic powder jar, Solid
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 91°C |
Colore | White |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 371.38g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum chloride heptahydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.