Learn More
Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478430
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-58-8
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1000°C
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Punto di fusione 860°C
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 245.27
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.842
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lanthanum chloride