Learn More
Lanthanum nitrate solution, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lanthanum nitrate solution |
CAS | 10099-59-9 |
Quantità | 1 L |
Formula lineare | La(NO3)3 |
Numero MDL | MFCD00011067 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 324.92g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum nitrate solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lanthanum trinitrate