Learn More
Cytiva Large Column Holder for O.D. 50mm Columns
Marca:  Cytiva 28-4007-37
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.30000kg
Codice prodotto. 12459050
  • 468.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Column holder for using columns with o. d. 50mm together with ÅKTA xpress.
Specifica
Specifica
Large Column Holder
Columns with O.D. 50 mm together with AKTAxpress
Column holder, Allen key