Learn More
Thermo Scientific™ Large Reverse Osmosis Filter Inserts
Protect large reverse osmosis systems from undissolved substances in water by using these large RO system filter insets.
130.00€
Specifica
Tipo Filter Insert, Large Reverse Osmosis
Portata 1500 L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15597259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
50155512
Absolute Filter 0.5µm (10 in.) Pre-filter Housings, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312)
130.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protect large reverse osmosis systems from undissolved substances in water by using Thermo Scientific™ large reverse osmosis filter insets.
Big Blue filters
  • Big Blue pre-filters protect installations and systems from undissolved substances in water
  • Contain special housing and typically are used in big flow rate CP systems (>1500L)
Ordering Information:
This product is not available in all regions
Specifica
Specifica
Filter Insert, Large Reverse Osmosis
1500 L