Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex Agglutination Test: Streptococcus A, B, C, D, F and G
Can be used to obtain rapid, presumptive-positive results from selective media for targeted identification/diagnosis.
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts M47CE
Codice prodotto. 15928022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Specific tests available for a variety of infection detections.
  • Rapid (2 minute), simple, sensitive, and specific latex agglutination test for the identification and confirmation of infecting colonies.
  • Can be used to obtain rapid, presumptive-positive results and provide an early indication of possible production process failure.
  • Can be used to screen colonies before full biochemical identification and can replace traditional agglutinating antibody methods.
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Latex Agglutination Test
2 min.
Streptococci (Group A, B, C, D, F, G)
50 Tests