Learn More
Nitritex™ Guanti per camera sterile
Codice prodotto. p-8009871
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12795815
Marca: Nitritex™ BLA201S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per attività in camera sterile. I guanti per camera sterile in lattice Nitritex™ BioClean Legacy™ sono in colore naturale e offrono un comfort senza paragoni.
  • Particulates: Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 operating conditions.
  • Physical Properties: Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1, 2 & 3:2003.
  • Sterile: Non-Sterile
  • Quality Systems: Manufactured in a facility holding the ISO 9001:2008 and 89/686/EEC article 11b certifications. Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment.
  • Sampling & Inspection: In accordance with ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Classificazione Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso, conforme alla direttiva DPI 89/686/CEE
Colore Naturale
Monouso
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free No
Materiale Lattice
Powdered Powder Free
Product Type Guanti per camera bianca
Size Small
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm