Learn More
Cole-Parmer™ Ditali in lattice
Click to view available options
Size:
Medium
Descrizione
- Meet ASTM D3772 for physical properties
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3772 |
Colore | Trasparente |
Materiale | Latex |
Product Type | Ditali di gomma |
Size | Medium |
Spessore (sistema imperiale) | 3 mil |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso quando sono necessarie sensibilità e manualità |
Quantità | Confezione da 1440 |
Lunghezza (sistema metrico) | 68.85 mm |