Learn More
Cole-Parmer™ Latex Finger Cots
Click to view available options
Colore:
Clear
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | Meets ASTM requirement D3772 For Physical Properties |
Colore | Clear |
Materiale | Latex |
Product Type | Finger Cot |
Size | Small |
Spessore (sistema metrico) | 76.2 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | For Effective Protection Delicate Applications |
Quantità | 1440Pack |
Lunghezza (sistema metrico) | 69.8 mm |