Learn More
Kolmi Hopen™ Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser, 10 g/m2
10.97 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Include:
Caps and Wall Dispenser
Clip Caps and Polybags
Descrizione
- 100% polypropylene spunbonded, non-woven
- Bonding and ultrasonic assembly
- Synthetic elastic under hem for better comfort
- Soft, very resistant and breathable for better comfort
- Great stretch to wrap and hold all hair
- 10 g/m2 fabric weight
- Made in France
Specifica
Materiale | Polypropylene |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Tipo di design | Clip Cap |
Senza lattice | Yes |
Certificazione/Conformità | CE, EN 14683 Type: I |
Quantità | 300 Pk. |
Include | Caps and Wall Dispenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical, Industrial, Laboratory |