Learn More
Kolmi Hopen™ Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser, 15 g/m2
6.76 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Latex-free Clip Caps in Wall Dispenser; Latex Free: Yes; Disposable: Yes; Material: Polypropylene; Design Type: Clip Cap; Color: Green
Descrizione
- 100% polypropylene spunbonded, non-woven
- Bonding and ultrasonic assembly
- Synthetic elastic under hem for better comfort
- Soft, very resistant and breathable for better comfort
- Great stretch to wrap and hold all hair
- 15 g/m2 fabric weight
Specifica
Materiale | Polypropylene |
Colore | Green |
Monouso | Single-use |
Tipo di design | Clip Cap |
Senza lattice | Yes |
Certificazione/Conformità | CE, EN 14683 Type: I, NF EN ISO 9073-1, 9073-2, and 9073-3 Standards, ISO 9001, ISO 13485, EU 2017/745 |
Quantità | 200 Pk. |
Include | Clip Caps and Wall Dispenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical, Industrial, Laboratory |