Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Chest Freezer with Angled Plug (CEE7/7)
Codice prodotto. 17327679
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
19.6 cu. ft.
26.5 cu. ft.
7.2 cu. ft.
Gamma di temperatura:
-50°C to -85°C
0°C to -40°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17327679
Marca: Lauda™ L003340
The LAUDA Versafreeze VF is a Chest Freezer with a power cord with an Angled Plug (CEE7/7).
  • Laboratory chest freezer with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance.
Specifica
Tipo Ultra-Low Chest Freezer
Capacità (sistema imperiale) 26.5 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 754 L
Gamma di temperatura -50°C to -85°C
Door Style Insulated Lid, Insulating Panels
No. of Doors 1 (1 compartment)
Materiale armadietto Stainless Steel
Isolamento Polyurethane Foam
Interno Stainless Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
N. di rack 44 Racks
Certificazione/Conformità TUV
Stile Chest
Display 4.3 in. Touch Color Display
Ruote 6 (2 Lockable)
Colore White
Tipo di condensatore Air Cooled
Porte 13 mm dia., Pressure Equalization Port
Linea di prodotti LAUDA Versafreeze
Warranty 5 Years
Sbrinamento Manual
Coperchio Sealed and insulated, with key lock
Modello VF 75085 C
Raffreddamento ad acqua Optional
Opzioni di monitoraggio Built-in Datalogger, Multiple external monitoring options
Uscite dati USB, Ethernet RJ45, RS485
Modalità operative Maximum Sample Safety
Impostazione parametri di sicurezza Multiple alarm notifications, Non-volatile memory
Amperaggio Max. 7.9/16 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Wattage 2.0 kW
Compensazione della tensione No, unit suitable for 207 - 253 V
Compressore 2-stage
Refrigerante R290 (1st stage), R170 (2nd stage)
Capacità 2 in. Boxes (572)