Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (CEE7/7)
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (CEE7/7).
8060.00€ - 14600.00€
Specifica
Tipo | Ultra-Low Upright Freezer |
---|---|
Door Style | Sealed and Insulated, Door Handle with Key Lock |
No. of Doors | 1 |
Materiale armadietto | Stainless Steel |
Isolamento | Polyurethane Foam |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17337679
|
Lauda™
L003341 |
4.5 cu. ft. | 129 L | 0°C to -40°C |
8060.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17347679
|
Lauda™
L003342 |
20.5 cu. ft. | 583 L | 0°C to -40°C |
12700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17357679
|
Lauda™
L003343 |
25.7 cu. ft. | 731 L | 0°C to -40°C |
13700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17367679
|
Lauda™
L003344 |
4.5 cu. ft. | 129 L | -50°C to -85°C |
8750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17377679
|
Lauda™
L003345 |
20.5 cu. ft. | 583 L | -50°C to -85°C |
13500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17387679
|
Lauda™
L003346 |
25.7 cu. ft. | 731 L | -50°C to -85°C |
14600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Laboratory upright freezer with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance.
Specifica
Ultra-Low Upright Freezer | |
1 | |
Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
Upright | |
White | |
13 mm dia., Pressure Equalization Port | |
5 Years | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Multiple alarm notifications, Non-volatile memory | |
230 V | |
No, unit suitable for 207 - 253 V |
Sealed and Insulated, Door Handle with Key Lock | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
TUV | |
4.3 in. Touch Color Display | |
Air Cooled | |
LAUDA Versafreeze | |
Manual | |
Built-in Datalogger, Multiple external monitoring options | |
Maximum Sample Safety | |
CEE 7/7 | |
1 |