Learn More
Fisher BioReagents™ LB Broth, Miller (Granulated)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
102.00€ - 435.00€
Specifica
Tipo di media LB Broth
Formulazione Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11325992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9723-2
2000 g Poly Bottle
435.00€
2kg
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11345992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9723-500
500 g Poly Bottle
102.00€
500g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Directions for Media Preparation: Add 25g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Sodium chloride concentration of Miller formulation is 2X the concentration of the Lennox formulation to allow for optimal salt concentration for a specific strain
  • Format: Granulated powder
Specifica
Specifica
LB Broth
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L