Learn More
Brannan™ Timer digitale per conto alla rovescia con display LCD
Click to view available options
Display:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conto alla rovescia da 99min 59sec con allarme
- Clip posteriore con supporto, magnete e gancio
- Dimensioni: 90mm x 65mm
- Altezza cifre: 27mm e 20mm
- Fornito con 1 batteria AAA
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer digitale grande per conto alla rovescia |
| Intervallo di tempo | 99.59 min. |
| Accuracy | ±60sec./mese |
| Display | Digitale |
| Tipo di batteria | AAA |
| Dimensioni display | 64 x 38 mm |
| Peso (sistema metrico) | 78 g |
| Include | Batterie |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Certificazione/Conformità | CE EMC, RoHS, WEEE |