Learn More
Brannan™ Orologio e quattro timer con display LCD
Click to view available options
Display:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conto alla rovescia e cronometro in 24 ore
- Ampio schermo di facile lettura
- Orologio di 12 o 24 ore
- Retro magnetico, clip e supporto
- Dimensioni: 75 mm x 62 mm x 15 mm
- Dimensioni LCD: 50 mm x 22 mm
- Con 2 batterie LR44 in dotazione
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer a quattro vie |
| Intervallo di tempo | Timer per conto alla rovescia di 24 ore, orologio di 12/24 ore |
| Alarms | 70 dB |
| Accuracy | ±60sec./mese |
| Display | Digitale |
| Tipo di batteria | LR44 |
| Dimensioni display | 22 x 50 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 75 x 15 x 62 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Vedi altri risultati |