Learn More
Motic™ LD Plan Achromatic Objectives
Plan Achromatic objectives for use with TEC POL Microscopes.
Marca:  Motic™ 1101000203631
Codice prodotto. 17198598
  • 402.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
  • LD Plan Achromatic objectives
Specifica
Specifica
Microscope Objective
Plan Achromatic
0.4
Motic™ TEC POL Microscopes
20X
8.1 mm