Learn More
BRAND™ LDPE Conical Ground Joint Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 34/35
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Low Density Polyethylene (LDPE) construction
- Hollow
- Octagonal grip
- With sealing rings
- Autoclavable to 121°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | Conical bottom |
| Quantità | 1/Ea. |
| Giunto rastremato standard | NS 34/35 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | LDPE |
| Product Type | Ground Joint Stopper |
| Forma | Octagonal Grip |