Learn More
Vitlab™ LDPE Dropper Bottles
Use these transparent Vitlab™ LDPE Dropper Bottles – to store, save and dispense, using the extra long, fine dropping tip for accurate dispensing.
65.10€ - 79.25€
Specifica
Colore Transparent
Materiale LDPE
Bocca Narrow
Product Type Dropping Bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15223009
Vedere i documenti
Vitlab™
94587
50 ml 37 mm
77.75€
pezzi 24
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15243009
Vedere i documenti
Vitlab™
94687
100 ml 43 mm
79.25€
pezzi 24
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15263009
Vedere i documenti
Vitlab™
94987
250 ml 58 mm
65.10€
pezzi 12
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Narrow-mouth bottles
  • Made of LDPE
  • Transparent
  • With dropper insert
  • Screw cap made from LDPE
  • Extra long, fine dropping tip
Specifica
Specifica
Transparent
LDPE
Narrow
Dropping Bottle